Learn More
Sonics Materials™ Sonde de température en acier inox en option
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
VCX
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde de température en option |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Permet de surveiller la température de l’échantillon jusqu’à 100°C |
| À utiliser avec (équipement) | VCX |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |