Learn More
Bochem™ Ciseaux à papier en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
175 mm
200 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux à papier |
| Longueur (métrique) | 175 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de pointe | Tranchant / tranchant |