Learn More
Bochem™ Boîtes de Petri en acier inox
Code produit. 15871677
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
90 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15871677
Marque: Bochem™ 8637
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte de Pétri en acier inoxydable Bochem™ comprend un couvercle en acier inoxydable.
  • Acier inoxydable
  • Couvercle inclus
Spécification
Bouchon inclus Oui
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 90 mm