Learn More
Bel-Art™ Pelles qualité pharmaceutique en acier inox
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Des pelles réutilisables de haute qualité peuvent être utilisées pour la manipulation de poudres et de granulés dans des milieux pharmaceutiques et de traitement des aliments
- Acier inox 316 de qualité pharmaceutique
- Conception transparente facile à nettoyer pour éviter la contamination croisée
- Haute résistance aux sels et aux acides, idéale pour l’échantillonnage des aliments
- Conforme GMP
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0,34 oz |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Type de produit | Pelle |
| Matériau | Acier inoxydable |