Learn More
Bochem™ Spatule de pharmacien en acier inoxydable
Code produit. 10654301
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
230 mm
310 mm
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
130 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10654301
Marque: Bochem™ 3491
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dotée d’une lame en acier inox. La spatule de pharmacien en acier inox Bochem™ est dotée d’une poignée en bois.
  • Poignée en bois
  • Longue lame
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Spatule de pharmacien
Longueur (métrique) de lame 100 mm
Largeur (métrique) 18 mm
Largeur (métrique) de lame 18 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable
Matériau de la poignée Bois
Matériau Acier inoxydable
Type de poignée Bois
Longueur (métrique) 190 mm