Learn More
Bochem™ Spatule de pharmacien en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
230 mm
310 mm
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
130 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignée en bois
- Longue lame
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Spatule de pharmacien |
| Longueur (métrique) de lame | 100 mm |
| Largeur (métrique) | 18 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 18 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Matériau de la poignée | Bois |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Bois |
| Longueur (métrique) | 190 mm |