Learn More
Schneider Gerd™ Spatule de pharmacien en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
210 mm
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
- Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
- Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Spatule de pharmacien |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Matériau de la poignée | Bois |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Bois |
| Longueur (métrique) | 185 mm |