Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable
Code produit. 12947955 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1 000 ml
1,7 L
2,5 L
Longueur (métrique):
75 mm
180 mm
240 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12947955
Marque: Sampling Systems™ A3161700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale. La pelle PharmaScoop™ en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour la distribution et l’échantillonnage dans des environnements pharmaceutiques et hygiéniques.
  • Des pelles de très haute qualité
  • Conçues pour un usage intensif
  • En acier inoxydable 316L
  • Surface lisse
  • Finition satinée
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
Spécification
Capacité (métrique) 1,7 L
Type de produit Pelle à poudre
Finition Finition brillante
Diamètre (métrique) externe 135 mm
Matériau Acier inoxydable (316L)
Longueur (métrique) 355 mm