Learn More
IKA™ Protection de plaque en acier inox
Code produit. p-8000276 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
560 mm
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10346641
Marque: IKA™ 0003160000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce support de plaque avec les agitateurs magnétiques numériques IKA. Les supports de plaques IKA™ sont dotés d’une structure robuste en acier inox et d’une feuille de métal antidérapante.
Utilisez ce support de plaque avec les agitateurs magnétiques numériques IKA. Les supports de plaques IKA sont dotés d’une structure robuste en acier inox et d’une feuille de métal antidérapante.
  • Diamètre de la tige de support : 16 mm
  • Charge maximale : 5 kg
  • Dimensions (P x l) : 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 560 mm
Diamètre (métrique) de la tige 16 mm
Type de produit Support de plaque
Forme Rectangulaires
Couleur Gris
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 5 kg