Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Bécher à bec verseur en acier inox
Code produit. p-8004977 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11727964
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 0722000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
Bécher gradué AISI 304 renforcé
• Avec poignée renforcée et bec verseur
• Bécher gradué
Spécification
Capacité (impériale) 16.9 oz.
Diamètre (impériale) externe 3.5 in.
Diamètre (métrique) externe 90 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 4.5 in.
Hauteur (métrique) 115 mm
Température (impériale) de fonctionnement max. 800.1°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 426,7°C
Type Bécher
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Modèle Poignée