Learn More
Advantec Support de filtration sous pression en acier inox
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Diamètre : 69,85mm
Description
Support de filtration acier inox
• Pour membrane φ 142mm
• Filtration de gaz ou liquides
• Ensemble en acier inox AISI 304 (sauf 31942 en acier inox AISI 316)
• Recommandé pour la clarification et la stérilisation d'eau, milieux de culture, gaz
• Particulièrement adapté à la filtration de milieux visqueux ou chargés
• Membrane autoclavable
• Support de filtration disque
• Pour solutions faiblement chargées et grands volumes
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Support de filtration avec réservoir
• Pour solutions chargées en particules
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Pour volume ne dépassant pas celui du réservoir avec mise en pression par une source de gaz comprimé (N2, air )
• Vanne de mise à l'air en standard sur tous supports
• Support inox avec réservoir
• Pour membrane φ 142mm
• Filtration de gaz ou liquides
• Ensemble en acier inox AISI 304 (sauf 31942 en acier inox AISI 316)
• Recommandé pour la clarification et la stérilisation d'eau, milieux de culture, gaz
• Particulièrement adapté à la filtration de milieux visqueux ou chargés
• Membrane autoclavable
• Support de filtration disque
• Pour solutions faiblement chargées et grands volumes
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Support de filtration avec réservoir
• Pour solutions chargées en particules
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Pour volume ne dépassant pas celui du réservoir avec mise en pression par une source de gaz comprimé (N2, air )
• Vanne de mise à l'air en standard sur tous supports
• Support inox avec réservoir
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Filtration sous pression |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pressure Filtration Holder |
| Volume (métrique) | 200 ml |
| Hauteur (impériale) | 14.25 in. |
| Hauteur (métrique) | 361,95 |
| Diamètre (impériale) intérieur | 2,75 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 69,85 mm |