Learn More
Sartorius™ Récipient sous pression en acier inoxydable
Code produit. 10212681 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Capacité : 2 l
Code produit. 10212681
Marque: Sartorius™ 17532
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Récipient résistant à la pression de qualité pharmaceutique en acier inox. Le récipient sous pression en acier inox Sartorius™ est bien adapté au transport, au stockage et à la distribution de liquides.
  • En acier inox
  • Qualité pharmaceutique
  • Fabriqués dans des installations certifiées conformes à la directive européenne sur les équipements sous pression 2014/68/UE
  • Nettoyable
  • Simplicité d’utilisation
  • Bouchon tri-pince standard
  • Bouchon aseptique à joint torique disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L), Silicone
Volume (métrique) 2 L
Hauteur (métrique) 630 mm