Learn More
Hanna Instruments™ Sonde en acier inox
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Mesure des liquides et de l’air
Mesure et pénétration de semi-solide
Conditionnement:
1 pièce
Description
Sonde Pt100 4 fils avec poignée et câble 1 m
• Pénétration, φ 3 x 100mm
• Sonde
• Pénétration, φ 3 x 100mm
• Sonde
Spécification
Spécification
| Description | Sonde |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Types de capteur | PT 100 |
| À utiliser avec (application) | Mesure et pénétration de semi-solide |
| Précision | plusmn;0,25deg;°C |
| Temps de réponse | 30 s |
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +350°C |
| Longueur (métrique) | 1 m |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering