Learn More
Bochem™ Cuillères-spatules standard revêtues de PTFE / acier inox
Code produit. 10146740
Click to view available options
Longueur (métrique):
210mm
230mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10146740
Marque: Bochem™ 3722
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spatule acier gainée PTFE
• Inerte chimiquement
• Spatule
Spécification
Quantité 1 chaque
Type de produit Cuillère-spatule standard
Diamètre (métrique) externe 4mm
Matériau Acier inox / revêtement PTFE
Longueur (métrique) 230mm