Learn More
Fisherbrand™ Spatules à dépression avec revêtement en PTFE en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dimension de la lame à dépression : 8 x 50 x 1,5 mm (l x L x P), avec revêtement en PTFE
- Longueur totale : 150 mm
- Excellente résistance thermique et grande stabilité cryogénique
- Disponible en boîtes standard de 1
- Appliqué comme un revêtement en PTFE unique à auto-amorçage
- Le coefficient de frottement est généralement compris entre 0,05 et 0,20
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Revêtement | PTFE Xylan™ |
| Type de produit | Spatule de bac |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
| Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
| Température (métrique) Max | -195°C à +260°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |