Learn More
Julabo™ Capteur Pt100 externe en acier inoxydable/PTFE
Click to view available options
Dimensions:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Capteur Pt100 externe |
| À utiliser avec (équipement) | Convient au circulateur réfrigéré / chauffant CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME |
| Matériau | Acier inox revêtu de PTFE |
| Dimensions | 300 x 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 300 x 6 mm |