Learn More
Julabo™ Capteur Pt100 externe en acier inoxydable/PTFE
Code produit. 11994768
Click to view available options
Dimensions:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11994768
Marque: Julabo™ 8981014
Il en reste null
Spécification
Description Capteur Pt100 externe
À utiliser avec (équipement) Convient au circulateur réfrigéré / chauffant CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME
Matériau Acier inox revêtu de PTFE
Dimensions 1200 x 6 mm
Diamètre (métrique) 1200 x 6 mm