Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision - Swiss Tweeze
Code produit. 11789564
Encompass_Preferred
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
115 mm
120 mm
Type de pointe:
Pointe inclinée
Pointe très fine
Pointe ultra fine et tranchante
Pointue fine
Pointue, ultra fine
Ronde, plate, fine
Conception:
Coudé
Coudé, plié
Courbe
Structuré
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11789564
Marque: RUBIS 5AG
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide, manche perforé
  • Brucelles de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très efficace
  • Fiable
  • Excellente résistance chimique
  • Série Swiss Tweeze
  • Poignée perforée pour une meilleure prise en main
Spécification
Type de pointe Pointue, ultra fine
Conception Coudé
Longueur (impériale) 4.52 in.
Matériau Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Brucelles de haute précision
Quantité (nbre par cas) Each
Type Tweezers, Punch
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.