Learn More
RUBIS Brucelles de haute précision - Swiss Tweeze
Brucelles Haute Précision - Inox antimagnétique/antiacide, manche perforé
19.47€ - 27.72€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
---|---|
Type de produit | Brucelles de haute précision |
Quantité (nbre par cas) | Each |
Code produit | Marque | Conception | Type de pointe | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conception | Type de pointe | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11789564
|
RUBIS
5AG |
Angled | Pointed, Ultra Fine | 115 mm | 4.52 in. |
25.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11779564
|
RUBIS
4G |
Straight | Pointe ultra fine et tranchante | 110 mm | 4.32 in. |
22.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11799564
|
RUBIS
5ARG |
Angled, Bent | Pointe inclinée | 115 mm | 4.52 in. |
27.72€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11749564
|
RUBIS
1G |
Straight | Pointue fine | 120 mm | 4.72 in. |
19.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11759564
|
RUBIS
2G |
Straight | Pointe très fine | 115 mm | 4.52 in. |
20.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11709574
|
RUBIS
7G |
Curved | Pointed, Ultra Fine | 115 mm | 4.52 in. |
26.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11769564
|
RUBIS
2AG |
Straight | Round, Flat, Fine | 110 mm | 4.52 in. |
20.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Brucelles de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très efficace
- Fiable
- Excellente résistance chimique
- Série Swiss Tweeze
- Poignée perforée pour une meilleure prise en main
Specifications
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique | |
Brucelles de haute précision | |
Each |