Learn More
RETSCH Goulottes d’alimentation enfichables en acier inox
Marque: RETSCH 03.729.0035
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Spécification
Goulotte d’alimentation à ajustement par pression | |
Pour le support 15/40 DR 100 | |
Acier inoxydable |
210 x 15 mm | |
210 mm | |
15 mm |