Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x hauteur 50 mm
Click to view available options
Porosité:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
315 μm
3,35mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
7,1mm
8mm
9 mm
10mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Specifications
Specifications
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 315 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction