Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 205 x 130 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 205 x 130 x 20 mm |
| Hauteur (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 205 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 130 mm |
| À utiliser avec | Instruments |
| Forme | Rectangulaires |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction