Learn More
Agencinox™ Plateau rectangulaire en acier inoxydable
Code produit. p-8008861
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11751933
Marque: Agencinox™ 1220
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Les plateaux rectangulaires en acier inox Agencinox™ conviennent parfaitement aux environnements médicaux.
  • Plateau rectangulaire
  • En acier inox
  • Disponible en plusieurs tailles
Specifications
Dimensions (L x l) 205 x 130 mm
Dimensions (L x l x H) 205 x 130 x 20 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 205 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau
Largeur (métrique) 130 mm
À utiliser avec Instruments
Forme Rectangulaires