Learn More
Fisherbrand™ Bases de statif rectangulaires
Code produit. p-8012540 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11518102
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour aider à tenir sur l’équipement de paillasse et la verrerie. Les bases de support de statif rectangulaires Fisherbrand™ sont fabriquées en acier fini acrylique bleu.
  • Sans tige
  • Avec trou de 10 mm
  • Équipé de pieds en caoutchouc
  • Fileté au centre d’un côté court
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 160 x 100 mm
Longueur (métrique) 160 mm
Comprend Avec orifice
Type de produit Support de cornue
Couleur Bleu