Learn More
Schneider Gerd™ Cuillère-spatule pour bonne analyse en acier inoxydable
Code produit. 10316644
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
210 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10316644
Marque: Schneider Gerd™ 212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les spatules-cuillères pour bonne analyse en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
  • Les cuillères prélèvent et transportent des substances sèches ou des liquides
  • Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
  • Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
  • Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
  • Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Cuillère-spatule pour bonne analyse
Matériau de la lame Acier
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 150 mm