Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau utilitaire en acier inox
Click to view available options
Débit d’air:
20000°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponibles en trois tailles d’aiguilles d’orifice qui se chevauchent facilement.
- Ces vannes polyvalentes, robustes et fiables conviennent aux instruments de laboratoire, aux paillasses ou au contrôle de flux OEM.
- Les vannes sont proposées dans des modèles à débit droit (T). Toutes les vannes sont fournies avec des orifices d’entrée et de sortie FNPT de 1/8 po. Ports d’entrée et de sortie FNPT.
- Les cartouches de vannes sont également interchangeables avec les vannes intégrées de la gamme de débitmètres modèles P, T, S et G d’Aalborg.
- Fermeture étanche antibulle
Spécification
Spécification
| Débit d’air | 20000°ml/min. |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 121°C |
| Vitesse de l’écoulement d’eau | 1 200 ml/min |
| Type | Vanne standard droite |