Description
- Recommandé pour les applications nécessitant une vitesse moyenne ou élevée
- Pour le mélange de produits à viscosité moyenne ou élevée
- Excellentes capacités de mélange pour l’homogénéisation et les suspensions
- Ces modèles créent un débit axial
- En acier inox (AISI 316L), diamètre de l’hélice 45 mm, longueur 400 mm, Ø arbre de turbine 8 mm, vitesse maximale 2 000 tr/min
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Hauteur (métrique) de la lame | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Modèle | PR 31 |
| Vitesse | 2000 tr/min |
| Type | Hélice avec anneau |
| Matériau | Acier inoxydable |