Learn More
OHAUS™ Tige en acier inoxydable
Code produit. 15772349 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
50 mm
150 mm
300 mm
460 mm
610 mm
910 mm
1220 mm
1520 mm
1830 mm
2440 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15772349
Marque: OHAUS™ 30392303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tige en acier inox OHAUS™ fournit un support sûr lorsqu’elle est utilisée avec un cadre de laboratoire OHAUS™.
  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les connecteurs fiables sécurisent les tiges et les pinces afin de répondre à vos exigences et cinq supports uniques dans une variété de tailles et de matériaux peuvent accueillir différentes tiges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tige de cadre de laboratoire
Matériau Acier inoxydable
Description Pince, tige, acier 244 cm, CLR-RODS244
Diamètre (métrique) 13 mm
Longueur (métrique) 2440 mm