Learn More
De Buyer™ Emporte-pièce rond à cannelures en acier inoxydable
Code produit. 11930485
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11930485
Marque: De Buyer™ 331406
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un emporte-pièce rond sans poignée fabriqué en acier inoxydable de très haute qualité.
  • Construction robuste et durable
  • Résistant à la déformation, conserve toujours la même forme
  • Bord inférieur cannelé, fin et tranchant
  • Rebord supérieur renforcé
  • Résiste au lave-vaisselle, peut être stérilisé
Spécification
Type de produit Couteau à pâtisserie
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 6 cm
À utiliser avec (application) Pour couper les pâtisseries
Hauteur (métrique) 3,5cm
Forme Rond