Learn More
De Buyer™ Cercle à pâtisserie en acier inox
Code produit. 15962542
Click to view available options
Diamètre (métrique):
18 cm
22 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15962542
Marque: De Buyer™ 3989.18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un cercle à pâtisserie avec bords droits de 4,5 cm de hauteur, idéal pour l’assemblage de desserts tels que la mousse et le formage à froid.
  • Cercle à pâtisserie en acier inox haut de gamme
  • Aucune oxydation lorsqu’il est exposé à de basses températures
  • Cercle souple et robuste pour faciliter le démoulage. Il revient toujours à sa forme d’origine
  • Surface intérieure lisse pour des desserts parfaits
  • Deux grandes poignées latérales ergonomiques rivetées et en acier inox moulé pour une préhension confortable
  • Côtés parfaitement alignés, pas de décalage au niveau de la soudure et risque de fuite minime
  • Marquage permanent - taille gravée sur le cercle pour faciliter l’identification
  • Va au congélateur, au réfrigérateur, au refroidisseur à air pulsé et au four
  • Hygiénique, résiste au lave-vaisselle
Spécification
Type de produit Cercle à pâtisserie
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 18 cm
À utiliser avec (application) Formage à froid, desserts
Hauteur (métrique) 4,5 cm
Comprend Dimension gravée
Forme Rond