Learn More
De Buyer™ Cercle à pâtisserie en acier inox
Click to view available options
Diamètre (métrique):
18 cm
22 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cercle à pâtisserie en acier inox haut de gamme
- Aucune oxydation lorsqu’il est exposé à de basses températures
- Cercle souple et robuste pour faciliter le démoulage. Il revient toujours à sa forme d’origine
- Surface intérieure lisse pour des desserts parfaits
- Deux grandes poignées latérales ergonomiques rivetées et en acier inox moulé pour une préhension confortable
- Côtés parfaitement alignés, pas de décalage au niveau de la soudure et risque de fuite minime
- Marquage permanent - taille gravée sur le cercle pour faciliter l’identification
- Va au congélateur, au réfrigérateur, au refroidisseur à air pulsé et au four
- Hygiénique, résiste au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cercle à pâtisserie |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | 18 cm |
| À utiliser avec (application) | Formage à froid, desserts |
| Hauteur (métrique) | 4,5 cm |
| Comprend | Dimension gravée |
| Forme | Rond |