Learn More
Digi-Sense Sondes RTD en acier inox
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
224,6mm
330,2mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Sonde Pt100
• Sonde
• Sonde Pt100 gainée inox
• Inclus sans connecteur en l'absence de normalisation des prises.
• Sonde
• Sonde Pt100 gainée inox
• Inclus sans connecteur en l'absence de normalisation des prises.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 224,6mm |
| Type de produit | Sonde RTD |
| Longueur (impériale) | 8.8 in. |
| Température max. (métrique) | 500°C |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F to 932°F |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +500°C |