Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité acier inoxydable
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
- avec robinet de soutirage en acier inoxydable (1.4301), y compris ventilation, joint NBR et bouchon à vis en aluminium, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Safety Can |
| Capacité (impériale) | 5.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Couleur | Gray |
| À utiliser avec (application) | safe distribution and dosing of flammable liquids |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1 |
| Largeur (impériale) | 6.69 in. |
| Largeur (métrique) | 170.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 18.50 in. |
| Afficher plus |