Learn More
Bochem™ Récipients de transport sécurisé en acier inox
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
2 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec charnière
- Avec serrure
- Avec joint en silicone
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient de transport sécurisé |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 2 L |