Learn More
Gestigkeit Harry™ Bain de sable en acier inoxydable
Code produit. 10519511
Click to view available options
Gamme de températures:
30°C à 110°C
370°C
50°C à 300°C
Dimensions (P x L x H):
358 x 358 x 230 mm
364 x 514 x 230 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10519511
Marque: Gestigkeit Harry™ ST72
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain de sable
• Contrôle température par thermostat
• Puissance de chauffe réglable 10 à 100%
• Usage continu
• Bac inox hauteur 50mm
• Munie de pieds réglables pour mise à niveau et d'un câble d'alimentation de 1,7 m
• Supporte jusqu'à 100kg de charge
• Panneau de commande disposé sur la face avant la plus courte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Thermostat de régulation
• Permet une régulation fine de la température de la plaque de chauffe. régulateur de puissance
• Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%
• Le choix se fait en fonction de la température à atteindre et de la charge à thermostater
• Nous conseillons d'utiliser au départ la puissance maximale pour une montée rapide en température puis de réduire cette puissance pour maintenir la plaque à température constante
• Bain 30-110°C
• Les températures données sont celles atteintes par la plaque de chauffe elle-même
• Un gradient de température s'établit jusqu'à la surface du sable
• Parcm de sable, retrancher:
• 20°C pour les bains 30-110°C
• 60°C pour les bains 50-300°C et 130-370°C.
Spécification
Gamme de températures 50°C à 300°C
Dimensions (P x L x H) 358 x 358 x 230 mm