Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel en acier inox, 100/boîte
Utilisez les lames de scalpel en acier inox Swann Morton™ pour une précision maximale ;
25.20€ - 48.30€
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Lame de scalpel
Certifications/Conformité BS EN 7740
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12398009
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Swann-Morton™
0301
Le n° 10 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L 25 mm
48.30€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12981635
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Swann-Morton™
0303
La lame 11 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L 20 mm
34.75€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12991635
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Swann-Morton™
0305
La lame 15 convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L 15 mm
33.15€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12971635
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Swann-Morton™
0302
Accessoire n°°3. Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9, B3 et B3L 15 mm
25.20€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Stérile
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Lame de scalpel
BS EN 7740