Learn More
asecos™ Fond de tamis en acier inoxydable
Code produit. 17816576 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17816576
Marque: asecos™ 2901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour réservoir d'immersion 2898
  • l x p x h (mm) : 600 x 311x 17
Spécification
Couleur Gray
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 23.62 in.
Largeur (métrique) 600.00 mm
Hauteur (impériale) 0.67 in.
Hauteur (métrique) 17.00 mm
Poids (impériale) 2.15 lb.
Poids (métrique) 0.974 kg