Learn More
WLD Tec™ Stainless Steel Sensorturn Pro
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ensemenceur spirale Sensorturn
- M/A par capteur infrarouge, pédale en option
- Construction tout inox
- Stérilisable à la flamme et resistant aux UV
- Ensemenceur spirale à vitesse réglable
- Rayon d'action du détecteur réglable de 5 à 50mm
- 2 modes de fonctionnement, M/A manuel ou minuté
- Entièrement en acier inox, stérilisable à la flamme et resistant aux UV
- Tapis antidérapant silicone sur plateau tournant
- Ensemenceur spirale Sensorturn
Spécification
Spécification
| Type de produit | Turntable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Inoculation of Petri Dishes with Touch Free Ir Sensor Technology |