Learn More
Bochem™ Forceps aux pointes tranchantes en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
130 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec broche de guidage
- Pointes tranchantes
- Acier inox
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Sharp |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Comprend | Broche de guidage |
| Type | Forceps |