Learn More
Ohaus™ Grenaille en acier inoxydable
Code produit. 15702599 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type:
Accessoire, grenaille
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15702599
Marque: Ohaus™ 30400178
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La grenaille en acier inoxydable OHAUS™ convient pour une utilisation avec tous les chauffages de blocs à sec OHAUS™.
  • À utiliser avec les blocs modulaires
  • Fabriquée en acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en acier inoxydable, 0,5 kg (1 lb)
Matériau Acier inoxydable
Type Accessoire, grenaille
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg