Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Code produit. 11512153 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11512153
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 100 mm de diamètre.
Tamis de test de 100 mm et 200 mm de diamètre avec cadre en acier inox et maille en fil tissé. Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service. Maillages et diamètres de tamis supplémentaires disponibles : veuillez contacter le service clientèle pour plus de détails.
Spécification
Quantité 1/boîte
Porosité 180 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité Certificat de conformité, BS 410: Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Matériau Acier inoxydable
Comprend Certificat de conformité et fiche d’enregistrement
Diamètre (métrique) externe 100mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Fil tissé