Learn More
Kinematica™ Tamis en acier inox pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
Code produit. p-8013613 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Porosité:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10012393
Marque: Kinematica™ 35095008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En fonction de l’échantillon, même des résultats plus fins peuvent être obtenus en broyant avec deux tamis ou plus avec des tailles de trous progressivement plus petites.
Spécification
Type de produit Tamis
À utiliser avec (équipement) PX MFC 90 D
Matériau Acier inoxydable
Porosité 0,8 mm