Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit. 12456980 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 x 170 mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Dimensions (L x l x H) unitSize
12456980 560 x 139 x 225mm 1 pièce
12406990 680 x 139 x 225mm 1 pièce
12427000 680 x 278 x 225mm 1 pièce
12466980 560 x 139 x 280mm 1 pièce
12407000 560 x 278 x 385mm 1 pièce
12416990 680 x 139 x 280mm 1 pièce
12417000 680 x 278 x 170mm 1 pièce
12426980 420 x 139 x 225mm 1 pièce
12426990 680 x 139 x 325mm 1 pièce
12436990 420 x 278 x 170mm 1 pièce
12446990 420 x 278 x 225mm 1 pièce
12447000 680 x 278 x 325mm 1 pièce
12496990 560 x 278 x 325mm -
12456990 420 x 278 x 280mm 1 pièce
12466990 560 x 278 x 170 mm -
12476980 560 x 139 x 325mm 1 pièce
12496980 680 x 139 x 170mm 1 pièce
17 options
Product Code. 12456980
Brand: Tenak™ TE29124
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau simple Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Les plateaux se composent d’un tiroir, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • S’adapte à n’importe quel congélateur
  • Les racks sont fabriqués en acier inox
Specifications
Bouchon inclus Oui
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Échantillons de tailles différentes
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 560 x 139 x 225mm
Profondeur (métrique) 560 mm
Comprend Couvercle
Type de produit Rack à plateau unique
Hauteur (métrique) 225 mm
Largeur (métrique) 139 mm