Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple en acier inox pour congélateurs verticaux
Code produit. p-8007538 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 x 170 mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12406990
Marque: Tenak™ TE29154
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau simple Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
  • Les plateaux se composent d’un tiroir, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • S’adapte à n’importe quel congélateur
  • Les racks sont fabriqués en acier inox
Spécification
Comprend Couvercle
Type de produit Rack à plateau unique
Bouchon inclus Oui
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Échantillons de tailles différentes
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 680 x 139 x 225mm
Largeur (métrique) 139 mm
Hauteur (métrique) 225 mm
Profondeur (métrique) 680 mm