Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour SN30plus, 15 mm
Code produit. 17548615 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateur SN30plus
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17548615
Marque: Memmert™ SN30plusB02070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Stérilisateur SN30plus
Type de produit Bac de récupération
Hauteur (métrique) du plateau Bord : 15 mm
Matériau Acier inoxydable
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt