Learn More
Memmert™ Bac de récupération coulissant en acier inoxydable
Code produit. 17129874 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
À utiliser avec (application):
Ne pas utiliser avec une cuve modifiée
Option de chambre ced. renforcée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17129874
Marque: Memmert™ HPP750ecoB02075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bac de récupération inférieur coulissant en acier inoxydable
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Rebord de 15 mm
Spécification
Description Bac de récupération coulissant en acier inoxydable, rebord de 15 mm (pouvant affecter la répartition de la température) - ne peut pas être utilisé en liaison avec l’option K1
À utiliser avec (équipement) HPP750eco
Type Drip Tray
À utiliser avec (application) Ne pas utiliser avec une cuve modifiée
Longueur (métrique) 15 mm