Learn More
Grant Instruments™ Couvercles inclinés en acier inoxydable
Code produit. 11436427
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
SAP12, JBN12, SBB12
SAP18, ST12, ST26
SAP34, ST38
SAP5, ST5
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11436427
Marque: Grant Instruments™ LU28
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour une utilisation supérieure à 60°C. Le couvercle incliné en acier inoxydable évite la contamination, réduit l’évaporation et économise de l’énergie.
  • Pour une utilisation avec bain-marie sans agitation série Sub Aqua Pro
  • Acier inox type triangulaire avec poignée en plastique
  • Choisissez parmi les tailles disponibles suivantes :
    • 5 l (LU6)
    • 12 l (LU14)
    • 18 ou 26 l (LU28)
    • 34 l (LU36)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) SAP18, ST12, ST26
Matériau Acier inoxydable