Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Code produit. 12730077
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
34 G
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12730077
Marque: Hamilton™ 207434
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
  • Autoclavable
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Utilisation possible avec des seringues de type (RN) de 100 µl ou moins
Spécification
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 34 G
Diamètre (métrique) interne 0,05 mm
Diamètre (métrique) externe 0,16 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Type de pointe d’aiguille 3 ou 4
À utiliser avec (équipement) Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)