Learn More
asecos™ Bidon d'établi acier inoxydable
Code produit. 17836556 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
4 l
8 l
Couleur:
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17836556
Marque: asecos™ 40448
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Idéal pour nettoyer ou dégraisser les petites pièces
  • avec poignées encastrées
  • tamis d'immersion à ressort, pare-flamme inclus, prise de terre
Spécification
Type de produit Parts Cleaner
Capacité (impériale) 1.1 gal.
Capacité (métrique) 4 l
Couleur Gris
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 10.39 in.
Largeur (métrique) 264.00 mm
Hauteur (impériale) 5.75 in.
Hauteur (métrique) 146.00 mm
Poids (impériale) 6.17 lb.
Poids (métrique) 2.8 kg