Learn More
Fisherbrand™ Spatules en acier inoxydable
Code produit. 11593452 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
165 mL
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11593452
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues avec des composants en acier inox et en nickel de haute qualité, ces spatules présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.
  • Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm
  • Comprend une cuillère sur une extrémité et une lame incurvée sur l’autre
Spécification
Quantité 5 Paquets
Capacité (métrique) 165 mL
Type de produit Spatule
Comprend Avec une cuiller à une extrémité et lame courbe à l’autre extrémité
Matériau Acier inoxydable